L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Papier indicateur de pH, bandelettes pH-Fix
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
92110 92115 92120 92125 92118 92130 92160 92170 92140 92150 92180 92190 92122 92111 92135 92137 92121
662-0210EA 15.6 EUR InStock
662-0210 662-0208 662-0240 662-0207 662-0200 662-0201 662-0236 662-0237 662-0241 662-0242 662-2343 662-2344 662-2339 662-2337 662-2341 662-2342 662-2338
Papier indicateur de pH, bandelettes pH-Fix
Papiers test Bandelettes indicatrices de pH
Les bandelettes ph-Fix sont un papier indicateur permettant de mesurer immédiatement le pH d'un échantillon, quel que soit le lieu; elles s'adressent aussi bien à l'utilisateur inexpérimenté qu'aux professionnels.
  • Aucun accessoire requis - toujours prêt à l'emploi
  • Échelle de couleurs brillante, pour des résultats précis
  • Longue languette, pour maintenir une distance sufffisante entre la main et l'échantillon
  • Sans migration de l'indicateur - donc sans contamination de la solution échantillon
Les couleurs des bandelettes pH-Fix sont chimiquement liées àMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité