1,9-Dimethyl-Methylene Blue zinc chloride double salt 80% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
341088-1GEA 168 EUR InStock
341088-1G
1,9-Dimethyl-Methylene Blue zinc chloride double salt 80% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
1,9-Dimethyl-Methylene Blue zinc chloride double salt
1,9-Dimethyl-Methylene Blue zinc chloride double salt has been used for the quantification of sulfated glycosaminoglycans.
DMMB is a cationic dye that specifically binds to sulfated glycosaminoglycans (sGAG) with an absorbance at ~525 nm. It has been used to quantitate glycosaminoglyans such as chondroitin sulfate, keratin sulfate, and heparan sulfate and sGAG chains in proteoglycans. One limitation to this method The sGAG-DMMB complex is unstable in solution and may precipitate. Precipitation of the complex was shown to improve stability.
Formule: C₁₈H₂₂ClN₃S·0.5ZnCl₂
MW: 416,05 g/mol
Point de fusion: 250 °C (déc., lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD19686959
Numéro CAS: 931418-92-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
ICP Major Analysis, Confirms Zinc Component Confirmed
Wavelength 646 - 652 nm
Extinction Coefficient ≥35000
Wavelength 594 - 600 nm
Extinction Coefficient ≥25000
Wavelength 285 - 291 nm
Extinction Coefficient ≥18000
Wavelength 243 - 249 nm
Extinction Coefficient, c = 0.003 g/L; Water ≥10000
Carbon ≥40.5%
Nitrogen ≥7.9%
Water (by Karl Fischer) ≤20.0%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité