8-Hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde 98%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
404640-1GEA 186 EUR InStock
404640-1G
8-Hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde 98%, Sigma-Aldrich®
8-Hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₁₅NO₂
MW: 217,27 g/mol
Point de fusion: 72,..74 °C (lit.)                      
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00192477
Numéro CAS: 63149-33-7
EINECS: 263-966-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour): Yellow to Tan to Green Conforms to Requirements
Appearance (Form) Powder or Crystals
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 70.0 - 73.7%
Nitrogen 6.2 - 6.6%
Purity (GC) ≥97.5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité