1,1'-Di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate 97%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
468495-100MGEA 350 EUR InStock
468495-100MG
1,1'-Di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate 97%, Sigma-Aldrich®
1,1'-Di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
1,1′-Dioctadecyl-3,3,3′,3′-tetramethylindocarbocyanine perchlorate is also called as Dil. It can be used to study HCV (Hepatitis C virus) cell interactions in the HCV entry process. It is used to label oxidized LDL (low-density lipoprotein) to quantify the uptake of DiI-oxLDL in human endothelial cells.
Formule: C₅₉H₉₇ClN₂O₄
MW: 933,885 g/mol
Point de fusion: 68 °C (déc., lit.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00142354
Numéro CAS: 41085-99-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Red to Very Dark Red and Purple to Very Dark Purple
Appearance (Form) Powder to Crystalline Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength 546 - 552 nm
Extinction Coefficient ≥130000
Wavelength 514 - 520 nm
Extinction Coefficient ≥70000
Wavelength 276 - 282 nm
Extinction Coefficient, c = 0.01 g/L; Methanol ≥10000
Carbon 73.2 - 78.5%
Nitrogen 2.7 - 3.3%
Purity (HPLC) ≥96.5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité