Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Butyl-2-pyrrolidone

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

EHERCA10931640EA 159 EUR InStock
EHERCA10931640
1-Butyl-2-pyrrolidone
1-Butyl-2-pyrrolidone


Formule: C₈H₁₅NO
MW: 141,21 g/mol
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00020876
Numéro CAS: 3470-98-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité