Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Methoxypropan-1-ol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

EHERCA15083050EA 130 EUR InStock
EHERCA15083050
2-Methoxypropan-1-ol
2-Methoxypropan-1-ol


Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90,1210 g/mol
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00126948
Numéro CAS: 1589-47-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité