Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL-6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B-E8]

Fournisseur: Abcam
ABCAAB11449-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB11449-100
Anti-IL-6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B-E8]
Anticorps
Mouse Monoclonal IL-6 antibody. Suitable for Neut, ELISA, IHC-Fr and reacts with Human samples. Immunogen corresponding to Full Length Protein corresponding to Human IL6.

Recommended dilutions: Neutralisation: 20 pg neutralizes activity of 1U of IL-6. ELISA: Use at an assay dependent concentration. ImmunoChemistry: Use at an assay dependent concentration.

Type: Primary
Antigen: IL-6
Clonality: Monoclonal
Clone: B-E8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité