Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Hydroxyphenyl)-5-pyrimidinol 90%, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

472077-1GEA 122 EUR InStock
472077-1G
2-(4-Hydroxyphenyl)-5-pyrimidinol 90%, Sigma-Aldrich®
2-(4-Hydroxyphenyl)-5-pyrimidinol


Formule: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,18 g/mol
Point de fusion: 235,..240 °C (lit.)                      
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD01321266
Numéro CAS: 142172-97-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour), White to Yellow to Beige Conforms to Requirements
Appearance (Form) Powder or Crystals
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 57.1 - 70.5%
Nitrogen 13.3 - 16.5%
GC (area %) ≥89.5%
Loss on Drying ≤10.5%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité