Anti-Syndecan-1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B-A38]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB714-500EA 440 EUR InStock
ABCAAB714-500
Anti-Syndecan-1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B-A38]
Anticorps
Mouse Monoclonal Syndecan-1 antibody. Carrier free. Suitable for IHC-P, IHC-Fr and reacts with Human samples.
Type: Primary
Antigen: Syndecan-1
Clonality: Monoclonal
Clone: B-A38
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité