Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MelanA Mouse Polyclonal Antibody [clone: DT101 + BC199]

Fournisseur: Abcam
ABCAAB731-500EA 560 EUR InStock
ABCAAB731-500
Anti-MelanA Mouse Polyclonal Antibody [clone: DT101 + BC199]
Anticorps
Mouse Multiclonal MelanA antibody. Suitable for IHC-P, IHC-Fr and reacts with Human, Mouse, Rat, Dog samples. Immunogen corresponding to Recombinant Full Length Protein corresponding to Human MLANA.

Recommended dilutions: ImmunoChemistry: 1/50.00000 - 1/100.00000.

Type: Primary
Antigen: MelanA
Clonality: Polyclonal
Clone: DT101 + BC199
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité