Flocculation Jar Tester, JT-M6C
Fournisseur: Witeg
WITGDH.WJT06020EA 2610 EUR InStock
WITGDH.WJT06020
Flocculation Jar Tester, JT-M6C
Floculateurs
  • flocculation test in water treatment laboratories
  • coagulation chemistry
Safety mechanism:
Timer 99 h 59 min with timer-end signal
Error status
Locking mode
Overload protection
Overheat protection
Operation LEDs
Features:
20 to 300 rpm
6 places
6 light sources
Programmable operations (6 programs with 10 steps)
Geared motor (ratio: 10:1)
Digital LCD for rpm, power-bar, status and programming
Special designed timing belt
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité