HBV (HLA Class I Control) Peptide Pool
Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC100-0673EA 251 EUR InStock
STMC100-0673
HBV (HLA Class I Control) Peptide Pool
Protéines et Peptides
HBV (HLA Class I Control) Peptide pool is a lyophilised mixture of 9 peptides from the hepatitis B virus (HBV). The pool consists of defined HLA class I-restricted T cell epitopes, and can be used as an antigen-specific positive control to stimulate T cells.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité