EasySep™ Buffer
Fournisseur: STEMCELL Technologies
EasySep™
STMC20144EA 110 EUR InStock
STMC20144
EasySep™ Buffer
Milieux de séparation cellulaire
EasySep™ buffer is recommended for EasySep™ cell separation protocols.
Application: Chimerism, Hla, immunology
Species: Human, mouse, non human primate, other, rat
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité