ALDEFLUOR™ Assay Buffer
Fournisseur: STEMCELL Technologies
ALDEFLUOR™
STMC01702EA 214 EUR InStock
STMC01702
ALDEFLUOR™ Assay Buffer
Tampons Tampons d'essais
Use ALDEFLUOR™ Assay Buffer to optimize the detection of aldehyde dehydrogenase-bright (ALDHbr) cells and maximize fluorescent signal stability during the ALDEFLUOR™ assay.
ALDEFLUOR™ Assay Buffer is recommended for use in all procedures performed after ALDH staining to inhibit the active efflux of the ALDEFLUOR™ reaction product and to avoid loss in the assay signal.
Application: Cancer, epithelial cell biology, neuroscience, stem cell biology
Species: Human, mouse, non human primate, rat and others.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité