Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS), with 2% Fetal Bovine Serum
Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC07905EA 61 EUR InStock
STMC07905
Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS), with 2% Fetal Bovine Serum
Tampons Tampons de culture de tissus
Dulbecco's Phosphate Buffered Saline with 2% fetal bovine serum is recommended for use as a buffer to dilute or wash nucleated cells.
Species: Human, mouse, non human primate, other, rat
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité