Influenza (HLA Class I Control) Peptide Pool
Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC100-0672EA 416 EUR InStock
STMC100-0672
Influenza (HLA Class I Control) Peptide Pool
Protéines et Peptides
Influenza (HLA class I control) peptide pool is a lyophilised mixture of 17 peptides from the influenza virus. The pool consists of defined HLA class I-restricted T cell epitopes, and can be used as an antigen-specific positive control to stimulate T cells.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité