Biochrom Lightwave 3+ with Bluetooth®
Fournisseur: Harvard Bioscience
Biochrom
WAPR80-3007-49EA 9180 EUR InStock
WAPR80-3007-49
Biochrom Lightwave 3+ with Bluetooth®
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
A common sight among educational and industrial laboratories alike, the Lightwave 3 series combines robust diode array optics with a cell holder up to 40 mm pathlength for exceptional results.
  • Built in software providing fast scanning capabilities
  • Fixed wavelength measurements
  • Kinetics
  • Concentration calculation; OD 600
  • Ability to store up to 90 methods
  • Multi-wavelength mode
  • Equation builder
  • Samples accepted in 10, 20 or 40 mm pathlength cuvettes
  • Export results via USB port
Instrument package options can include inbuilt printer or Bluetooth.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité