Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD4 Rat Monoclonal Antibody [clone: RM4-4] (Biotinilated)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC60029BTEA 370 EUR InStock
STMC60029BT STMC60029BT.1
Anti-CD4 Rat Monoclonal Antibody [clone: RM4-4] (Biotinilated)
Anticorps
Rat monoclonal IgG2b antibody against mouse CD4, biotin-conjugated.

  • T cells
  • T cells CD4
  • T cells regulatory

The RM4-4 antibody reacts with mouse CD4, an ~55 kDa single-chain type 1 transmembrane glycoprotein and member of the immunoglobin (Ig) superfamily; CD4 contains four extracellular Ig-like domains. CD4 is expressed at relatively high levels by most thymocytes and a subpopulation of T cells (T-helper/inducer cells), and at lower levels on dendritic cells. In the mouse, CD4 is not expressed by monocytes/macrophages. CD4 binds to a non-polymorphic region of MHC II and acts as a co-receptor to the T cell receptor (TCR) in MHC II-restricted antigen recognition by enhancing the avidity of the association between the TCR and MHC II-antigen complex. CD4 also functions to amplify signals from the TCR to the cytoplasm through the interaction of its intracellular domain with cytoplasmic tyrosine kinases such as Lck. Binding of the RM4-4 antibody does not block binding of antibody clones RM4-5 or GK1.5.

Type:
Antigen: CD4
Clonality: Monoclonal
Clone: RM4-4
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité