Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ly-6G Rat Monoclonal Antibody [clone: 1A8] (Biotinilated)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC60031BT.1EA 107 EUR InStock
STMC60031BT.1 STMC60031BT
Anti-Ly-6G Rat Monoclonal Antibody [clone: 1A8] (Biotinilated)
Anticorps
Rat monoclonal IgG2a antibody against mouse Ly-6G, biotin-conjugated.

  • Granulocytes
  • Subsets
  • Myeloid cells

The 1A8 antibody reacts with Ly-6G, a 21 - 25 kDa GPI-anchored protein, which together with the structurally related Ly-6C protein comprises the granulocyte receptor-1 antigen (Gr-1). Gr-1 is expressed on monocytes, neutrophils and subsets of macrophages, plasmacytoid dendritic cells, and T cells. Monocytes in the bone marrow transiently express Gr-1 during development and the expression level is strongly correlated with granulocyte differentiation and maturation. In the periphery, Gr-1 is found predominantly on neutrophils and is a useful marker for these cells. The 1A8 antibody binds specifically to Ly-6G, whereas another commonly used antibody, clone RB6-8C5, binds to both Ly-6G and Ly-6C. It has been reported that the 1A8 antibody detects Ly-6G-expressing granulocytes in peripheral blood, whereas the RB6-8C5 antibody also binds to Ly-6C-expressing lymphocytes, monocytes, and dendritic cells. This antibody clone has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ Mouse Neutrophil Enrichment Kit (Catalog #19762).

Type:
Antigen: Ly-6G
Clonality: Monoclonal
Clone: 1A8
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité