Benzène ≥99.5% (par GC), AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
21806.290EA 78.3 EUR InStock
21806.290
Benzène ≥99.5% (par GC), AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses
Benzène
Formule: C₆H₆
MW: 78,11 g/mol
Point d'ébullition: 80,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5,5 °C
Densité: 0,878 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003009
Numéro CAS: 71-43-2
EINECS: 200-753-7
ONU: 1114
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119447106-44
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/93/760393.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 99.5%
Identity (IR) passes test
Appearance clear colorless liquid
Coloration (APHA) max. 10
Refractive index (20°C, 589 nm) 1.499 - 1.502
Alkalinity (meq/g) max. 0.0001
Acidity (meq/g) max. 0.0001
Residue on evaporation max. 0.001%
Water max. 0.05%
Substance darkened by H2SO4 passes test
Sulphur compounds (S) max. 0.005%
Thiophene (C4H4S) passes test
Copper (Cu) max. 0.00002%
Iron (Fe) max. 0.00005%
Lead (Pb) max. 0.00002%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité