Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD19 Rat Monoclonal Antibody [clone: 6D5]

Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC60006EA 359 EUR InStock
STMC60006
Anti-CD19 Rat Monoclonal Antibody [clone: 6D5]
Anticorps
Rat monoclonal IgG2a antibody against mouse CD19, unconjugated.

  • B cells

The 6D5 antibody reacts with CD19, an ~95 kDa type 1 transmembrane glycoprotein expressed on the surface of B cells throughout all stages of development, from early pre-B cells to plasma cells. Expression is down-regulated but persists in terminally differentiated plasma cells. CD19 is also found on follicular dendritic cells. By associating with CD21 and CD81, CD19 functions as a co-receptor for the B cell receptor and is involved in B cell activation and differentiation. Activation of CD19 is accompanied by phosphorylation of the cytoplasmic domain, which promotes binding to kinases and the induction of intracellular signaling cascades. Mutations in CD19 can result in severe immunodeficiency syndromes. Clone 6D5 recognises the same epitope as clone ID3 in cross-competition assays. This antibody clone has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ Mouse B Cell Isolation Kit (Catalog #19854).

Type:
Antigen: CD19
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité