Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OKT4]

Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC60016EA 112 EUR InStock
STMC60016
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OKT4]
Anticorps
Mouse monoclonal IgG2b antibody against human, rhesus, cynomolgus CD4, unconjugated.

  • T cells
  • T cells CD4
  • T cells Regulatory

The OKT4 antibody reacts with CD4, an ~59 kDa single-chain type 1 transmembrane glycoprotein and member of the immunoglobulin (Ig) superfamily; CD4 contains four extracellular Ig-like domains (D1 - D4). The epitope for OKT4 has been localised to the D3 domain of the protein, which has a structure resembling an Ig variable domain. CD4 is expressed at relatively high levels by most thymocytes and a subpopulation of T cells (T-helper cells), and at lower levels by peripheral blood monocytes and macrophages. CD4 binds to a non-polymorphic region of MHC II and acts as a co-receptor to the T cell receptor (TCR) in MHC II-restricted antigen recognition by enhancing the affinity of the association between the TCR and MHC II-antigen complex. CD4 also functions to amplify signals from the TCR to the cytoplasm through the interaction of its intracellular domain with cytoplasmic tyrosine kinases such as Lck. Moreover, CD4 is a receptor for human immunodeficiency virus (HIV). Binding of the OKT4 antibody to CD4 does not block HIV binding. This antibody clone has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ Direct Human CD4+ T Cell Isolation Kit (Catalog #19662), EasySep™ Human CD4+ T Cell Enrichment Kit (Catalog #19052), EasySep™ Human CD3 Positive Selection Kit II (Catalog #17851) and EasySep™ Human CD4 Positive Selection Kit II (Catalog #17852).

Type:
Antigen: CD4
Clonality: Monoclonal
Clone: OKT4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Chimpanzee, Cynomolgus monkey, Human, Rhesus monkey, Sooty mangabey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité