Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFAP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC60128EA 705 EUR InStock
STMC60128
Anti-GFAP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody against human, mouse, rat GFAP (glial fibrillary acidic protein), unconjugated.

  • Astrocytes
  • Neural cells Psc derived

The anti-GFAP antibody reacts with glial fibrillary acidic protein (GFAP), an ~55 kDa type III intermediate filament protein. GFAP is a differentiation marker for astrocytes, and it is localised in normal central nervous system tissue, and certain tumor and metastases of the glial antigen. This antibody is suitable for immunofluorescent labeling of cultured mammalian cells.

Type:
Antigen: GFAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité