Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD137 (ILA) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4B4-1] (FITC)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC100-1355EA 499 EUR InStock
STMC100-1355
Anti-CD137 (ILA) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4B4-1] (FITC)
Anticorps
Mouse monoclonal antibody against human, monkey CD137 (ILA).

  • Dendritic cells
  • Nk cells
  • T cells

This mouse monoclonal antibody (clone 4B4-1) reacts with human and monkey CD137, a type I membrane protein and member of the TNF receptor superfamily. Following activation, it is expressed on multiple immune cells such as natural killer (NK), T, and dendritic cells. CD137 plays a role in cytokine activation, preventing activation-induced cell death and it also plays a role in promoting the activity of cytotoxic T cells. CD137 deficiency in humans has been hypothesized to inhibit differentiation and function of T cells; CD137-deficient mice have been recorded to have impaired T cell cytotoxicity, proliferation, and survival. As an immune stimulator, CD137 can influence the tumor microenvironment by increasing the cytotoxicity of T and NK cells as well as their ability to infiltrate tumors. For these reasons, CD137 represents a strong candidate for cancer immunotherapy. Use this monoclonal antibody in applications requiring detection of CD137, such as flow cytometry (FC).

Type:
Antigen: CD137 (ILA)
Clonality: Monoclonal
Clone: 4B4-1
Conjugation: FITC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité