Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD51 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NKI-M9] (Biotin)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC60043BTEA 277 EUR InStock
STMC60043BT
Anti-CD51 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NKI-M9] (Biotin)
Anticorps
Mouse monoclonal IgG2a antibody against human CD51 (integrin αV), biotin-conjugated.

  • Mesenchymal stem
  • Progenitor cells

The NKI-M9 antibody reacts with CD51 (vitronectin receptor α chain, or integrin αV), a type I transmembrane glycoprotein containing two subunits (125 kDa and 24 kDa) which are generated by post-translational cleavage and are linked by a disulfide bond. CD51 associates non-covalently with integrin β1 (CD29), β3 (CD61), β5, β6, or β8 to form heterodimeric cell adhesion receptors for extracellular matrix components such as fibrinogen, collagen, fibronectin, laminin, osteopontin, thrombospondin, vitronectin, and von Willebrand factor. For example, association of CD51 and CD61 forms the integrin αv/β3 receptor primarily involved in binding vitronectin. In addition to mediating adhesion and cytoskeletal organization, CD51-containing integrins have roles in signal transduction and thereby modulate processes such as cell proliferation, differentiation, and migration. Both ligand binding and ligand-induced receptor clustering are necessary for initiating integrin-mediated responses. CD51 is expressed broadly on many types of cells, including endothelial cells, fibroblasts, monocytes, macrophages, platelets (at relatively low levels), and osteoclasts. It is also found on hepatoma, melanoma, and neuroblastoma cells.

Type:
Antigen: CD51
Clonality: Monoclonal
Clone: NKI-M9
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité