Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD25 Mouse Monoclonal Antibody [clone: BC96]

Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC60158EA 59 EUR InStock
STMC60158
Anti-CD25 Mouse Monoclonal Antibody [clone: BC96]
Anticorps
Mouse monoclonal IgG1 antibody against human, rhesus, cynomolgus CD25, unconjugated.

  • B cells
  • T cells
  • T cells Regulatory

The BC96 antibody reacts with human CD25, a 55 kDa type I integral transmembrane glycoprotein. CD25 is involved in the activation and proliferation of lymphocytes and can be used in the identification of T cell subsets in viral infections like HIV and HTLV. CD25 is present on activated T and B cells, monocytes, macrophages, and regulatory T cells. Expression of CD25, together with CD4 and FOXP3, is considered a phenotypic signature for regulatory T cells. CD25 has a low affinity for its IL-2 ligand but associates with IL-2 receptor β (CD122) and common γ (CD132) chains to form a high affinity IL-2 receptor.

Type: Anti-CD25 Mouse Monoclonal Antibody [clone: BC96]
Antigen: CD25
Clonality: Monoclonal
Clone: BC96
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Baboon, Chimpanzee, Cynomolgus monkey, Human, Macaque, Rhesus monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité