Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Alpha-Tubulin (Acetyl K40) Mouse Monoclonal Antibody [clone: TEU318]

Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC100-0753EA 478 EUR InStock
STMC100-0753
Anti-Alpha-Tubulin (Acetyl K40) Mouse Monoclonal Antibody [clone: TEU318]
Anticorps
Mouse monoclonal IgG1 antibody against human, mouse, rat acetylated alpha-tubulin (acetyl K40).

  • Airway cells
  • Epithelial cells

The TEU318 antibody reacts with the acetylated form of alpha-tubulin, which is a 55 kDa protein. In eukaryotic cells, alpha- and beta-tubulins associate to form heterodimers and are the key building blocks of microtubules. These microtubules are filamentous, cylinder-like cytoskeletal structural support elements of eukaryotic cells. The stability of these microtubules can be altered by post-translational modifications, such as the acetylation of alpha-tubulin. Acetyl groups can be added to Lys40 of alpha-tubulin by acetyltransferase alpha-Tat1 (Mec-17), and this post-translational modification can aid in stabilizing the overall microtubule structure. Research indicates that acetylated tubulin may play a critical role in the differentiation of microtubule structure and function.

Type: Anti-Alpha-Tubulin (Acetyl K40) Mouse Monoclonal Antibody [clone: TEU318]
Antigen: Alpha-Tubulin (Acetyl K40)
Clonality: Monoclonal
Clone: TEU318
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Other, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité