Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (iFluor™ 568)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC100-1083EA 136 EUR InStock
STMC100-1083
Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (iFluor™ 568)
Anticorps
Goat polyclonal antibody against rabbit IgG (H+L).

This goat polyclonal antibody reacts with the heavy (H) chains on rabbit IgG and the light (L) chains common in most rabbit immunoglobulins. Use the polyclonal goat anti-rabbit IgG (H+L) antibody with applications, such as immunohistochemistry (IHC) and immunofluorescence (IF) assays. It has been verified for use with immunocytochemistry (ICC).

Type: Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (iFluor™ 568)
Antigen: IgG (H+L)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: iFluor™ 568
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité