Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL-2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MT8G10] (FITC)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC100-1464EA 459 EUR InStock
STMC100-1464
Anti-IL-2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MT8G10] (FITC)
Anticorps
Mouse monoclonal antibody against human, cynomolgus IL-2, FITC-conjugated.

  • Nk cells
  • T cells CD4
  • T cells CD8

This mouse monoclonal antibody (clone MT8G10) reacts with human interleukin 2 (IL-2). IL-2 is an ~16 kDa cytokine composed of a four-alpha-helix bundle (Arenas-Ramirez et al.), produced primarily by CD4+ T helper (Th) cells and to a lesser degree by CD8+ T cells, natural killer (NK) cells, and NK T cells (Boyman & Sprent). It binds to the IL-2 receptor α (IL-2Rα; CD25), which complexes with IL-2Rꞵ (CD122) and γc (CD132) subunits (Malek & Castro) and leads to the activation of JAK1/3, P13K-AKT, and MAPK signaling pathways (Arenas-Ramirez et al.). IL-2 mediates T cell growth and proliferation, facilitates the differentiation of CD4+ T cells to Th1 and Th2 cells, promotes CD8+ T cell and NK cell cytolytic activity, and drives the development of CD4+FOXP3+ regulatory T cells (Liao et al.).

Type: Anti-IL-2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MT8G10] (FITC)
Antigen: IL-2
Clonality: Monoclonal
Clone: MT8G10
Conjugation: FITC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Other

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité