Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD127 Rat Monoclonal Antibody [clone: A7R34] (PE)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC100-1628EA 159 EUR InStock
STMC100-1628
Anti-CD127 Rat Monoclonal Antibody [clone: A7R34] (PE)
Anticorps
Rat monoclonal antibody against mouse CD127, PE-conjugated.

  • B cells
  • Myeloid cells
  • T cells

This monoclonal antibody (clone A7R34) reacts with mouse cluster of differentiation 127 (CD127), a 60 to 90 kD type I transmembrane glycoprotein involved in the regulation of lymphopoiesis. CD127 is expressed on thymocytes, B cell precursors, T cells, and myeloid cells at the cell surface as a heterodimer with the common gamma chain (also known as CD132). This complex acts as a receptor for interleukin-7 (IL-7), which is an important cytokine in T and B cell development as well as in mature T cell homeostasis. Use this recombinant monoclonal antibody in applications requiring detection of CD127, such as flow cytometry (FC). Thymic stromal lymphopoietin (TSLP), a second cytokine, also binds to the receptor complex of CD127 and is involved in trigger activation of dendritic cells, allergy, and autoimmunity. CD127 has been reported to be a useful marker for identifying memory and effector T cells. The A7R34 antibody clone has been shown to block IL-7Rα signaling when administered in vivo.

Type: Anti-CD127 Rat Monoclonal Antibody [clone: A7R34] (PE)
Antigen: CD127
Clonality: Monoclonal
Clone: A7R34
Conjugation: PE
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité