Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD8a Rat Monoclonal Antibody [clone: 2.43]

Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC100-1633EA 89 EUR InStock
STMC100-1633
Anti-CD8a Rat Monoclonal Antibody [clone: 2.43]
Anticorps
Rat monoclonal antibody against mouse CD8a, unconjugated.

  • T cells CD8

This monoclonal antibody (clone CD8a) reacts with mouse cluster of differentiation 8 subunit alpha (CD8a), a 32 to 34 kDa type I transmembrane glycoprotein. CD8 is a disulfide-bonded dimer, found either as a heterodimer of CD8a (α) and CD8b (β) subunits (i.e. αβ) or a homodimer (αα). Use this recombinant monoclonal antibody in applications requiring detection of CD8a, such as flow cytometry (FC). CD8 is expressed in the αβ form by a majority of thymocytes and a subset of mature peripheral blood T cells (T cytotoxic cells), and in the ββ form by γδ T cells, a subset of intestinal intraepithelial lymphocytes, and dendritic cells. CD8 acts as a co-receptor to the T cell receptor (TCR) during T cell activation by binding to the major histocompatibility (MHC) Class I molecules presented by an antigen-presenting cell. The CD8a chain binds to the alpha3 domain of MHC class I molecules. It functions to strengthen the association between the TCR and MHC I-antigen complex and to amplify signals from the TCR to the cytoplasm through the interaction of its intracellular domain with cytoplasmic tyrosine kinases, such as lymphocyte-specific protein tyrosine kinase (Lck). This antibody is used as a phenotypic marker for mouse CD8 on cytotoxic T cells, thymocytes, as well as on certain cell types that do not express the TCR, which includes some natural killer cells and lymphoid dendritic cells.

Type: Anti-CD8a Rat Monoclonal Antibody [clone: 2.43]
Antigen: CD8a
Clonality: Monoclonal
Clone: 2.43
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité