Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD19 Rat Monoclonal Antibody [clone: 1D3] (APC)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC60112AZ.1EA 126 EUR InStock
STMC60112AZ.1 STMC60112AZ
Anti-CD19 Rat Monoclonal Antibody [clone: 1D3] (APC)
Anticorps
Rat monoclonal IgG2a antibody against mouse CD19, APC-conjugated.

  • B cells

The 1D3 antibody reacts with mouse CD19, an ~95 kDa type 1 transmembrane glycoprotein expressed on the surface of B cells throughout all stages of development, from early pre-B cells to plasma cells. Expression is down-regulated but persists in terminally differentiated plasma cells. CD19 is also found on follicular dendritic cells. By associating with CD21 and CD81, CD19 functions as a co-receptor for the B cell receptor and is involved in B cell activation and differentiation. Activation of CD19 is accompanied by phosphorylation of the cytoplasmic domain, which promotes binding to kinases and the induction of intracellular signaling cascades. Mutations in CD19 can result in severe immunodeficiency syndromes. Clone 1D3 recognizes the same epitope as clone 6D5 in cross-competition assays.

Type: Anti-CD19 Rat Monoclonal Antibody [clone: 1D3] (APC)
Antigen: CD19
Clonality: Monoclonal
Clone: 1D3
Conjugation: APC
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité