Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8G12] (FITC)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC60121FIEA 982 EUR InStock
STMC60121FI
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8G12] (FITC)
Anticorps
Mouse monoclonal IgG1 antibody against human CD34, FITC-conjugated.

  • Hematopoietic stem
  • Progenitor cells

CD34 is an ~105 to 120 kDa type 1 transmembrane glycoprotein expressed on the surface of most human hematopoietic stem and progenitor cells (HSPCs), as well as on endothelial cells and some tumor cell lines. The frequency of CD34+ cells is low in bone marrow (1 to 4%), cord blood (~1%), and peripheral blood (<0.1%). CD34 is used to identify and isolate HSPCs, including those capable of reconstituting hematopoiesis after transplantation. Distinct epitope groups have been assigned to CD34 based on differences in the structure of carbohydrate groups, which affects their sensitivity to enzymatic cleavage. The 8G12 antibody recognizes a class III epitope (resistant to neuraminidase and O-glycoprotease). Clone 8G12 does not recognize rhesus macaque CD34.

Type: Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8G12] (FITC)
Antigen: CD34
Clonality: Monoclonal
Clone: 8G12
Conjugation: FITC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité