Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD25 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2A3] (PE)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC60153PEEA 697 EUR InStock
STMC60153PE
Anti-CD25 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2A3] (PE)
Anticorps
Mouse monoclonal IgG1 antibody against human, cynomolgus CD25, PE-conjugated

  • T cells
  • T cells Regulatory

The 2A3 antibody reacts with human CD25, a 55 kDa type I integral transmembrane glycoprotein also known as low-affinity interleukin 2 receptor alpha chain (IL-2Rα) or Tac antigen. CD25 is present on activated T and B cells, monocytes, macrophages, and regulatory T cells. CD25 has a role in T lymphocyte activation and can be used in the identification of T cell subsets in viral infections like HIV and HTLV. CD25 associates with IL-2 receptor β (CD122) and common γ (CD132) chains to form a high-affinity IL-2R complex. The 2A3 antibody binds to an epitope on p55 at or near the IL-2 binding site and prevents high-affinity IL-2 binding to T lymphocytes. Daclizumab, a therapeutic humanized monoclonal antibody, blocks the binding of 2A3 antibody.

Type:
Antigen: CD25
Clonality: Monoclonal
Clone: 2A3
Conjugation: PE
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Cynomolgus monkey;Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité