Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD25 Rat Monoclonal Antibody [clone: PC61.5]

Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC60009EA 79 EUR InStock
STMC60009
Anti-CD25 Rat Monoclonal Antibody [clone: PC61.5]
Anticorps
Rat monoclonal IgG1 antibody against mouse CD25, unconjugated.

  • T cells
  • T cells regulatory

The PC61.5 antibody reacts with mouse CD25 (low-affinity interleukin‐2 receptor α chain or IL-2Rα), which is an ~55 kDa type 1 transmembrane glycoprotein expressed on T and B cell progenitors, activated (but not resting) T and B cells, regulatory T (Treg) cells, dendritic cells, and activated monocytes and macrophages. Expression of CD25, together with CD4 and FOXP3, is considered a phenotypic signature for Treg cells. CD25 per se has low affinity for its IL-2 ligand but associates with CD122 (IL-2Rβ) and CD132 (IL-2Rγ) to form the high-affinity IL-2R receptor. CD25 is necessary for receptor clustering and induction of signaling pathways involved in the activation and proliferation of lymphocytes. Binding of the PC61.5 antibody inhibits binding of IL-2 to the low- and high-affinity receptors, which may result in inhibition of IL-2-dependent proliferation. The epitope recognized by PC61.5 is distinct from the IL-2 binding site and from the epitopes recognized by antibodies 7D4 and 3C7.

Type:
Antigen: CD25
Clonality: Monoclonal
Clone: PC61.5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1 lambda
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité