Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD25 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIT2]

Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC60014EA 133 EUR InStock
STMC60014
Anti-CD25 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIT2]
Anticorps
Mouse monoclonal IgG1 antibody against human, chimpanzee, horse CD38, unconjugated.

  • B cells
  • Hematopoietic stem
  • Progenitor cells
  • Plasma

The HIT2 antibody reacts with CD38, an ~45 kDa type II transmembrane glycoprotein expressed by many cell types, especially leukocytes. CD38 is an ectoenzyme (ADP-ribosyl hydrolase) with both cyclase and hydrolase activities, whereby it mediates lymphocyte activation, adhesion and metabolism. CD31 is a known ligand for the receptor. In humans, CD38 is expressed by the majority of hematopoietic cells at levels which vary according to the differentiation and activation status of the cells. It is highly expressed on activated T and B cells and plasma cells, and is also found at high levels in several tissues, including brain, kidney, liver, ovary, pancreas, placenta, testis, and some types of cancerous tissue. This antibody clone has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ Human CD138 Positive Selection Kit II (Catalog #1877) and EasySep™ Human Whole Blood and Bone Marrow CD138 Positive Selection Kit II (Catalog #17887).

Type:
Antigen: CD25
Clonality: Monoclonal
Clone: HIT2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Chimpanzee, Horse, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité