Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT2]

Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC60082EA 132 EUR InStock
STMC60082
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT2]
Anticorps
Mouse monoclonal IgG1 antibody against human, rhesus, cynomolgus CD5, unconjugated.

  • T cells

The UCHT2 antibody reacts with CD5, an ~67 kDa single-chain type I glycoprotein and member of the scavenger receptor superfamily, which is constitutively expressed on thymocytes, T cells, B cell subsets, peripheral blood dendritic cells and some leukemia and lymphoma cells, including chronic B lymphocytic leukemia (B-CLL) cells. CD5 is expressed at low levels on thymocytes and at high density on mature T cells. Putative ligands include CD5L and CD72. CD5 modulates T and B cell receptor signaling, thymocyte maturation, and T cell/B cell interactions via its physical and functional associations with the T cell receptor/CD3 complex and the B cell receptor. Studies with CD5 knockout mice indicate that CD5 negatively regulates antigen receptor-mediated signaling in thymocytes and mature T cells. The UCHT2 antibody binds to epitope 2 located in the extracellular domain of CD5.

Type:
Antigen: CD5
Clonality: Monoclonal
Clone: UCHT2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Capuchin monkey, Chimpanzee, Common marmoset, Cynomolgus monkey, Human, Owl monkey, Rhesus monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité