Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Red Blood Cell Mouse Monoclonal Antibody [clone: T4G6]

Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC60133EA 268 EUR InStock
STMC60133
Anti-Red Blood Cell Mouse Monoclonal Antibody [clone: T4G6]
Anticorps
Mouse monoclonal IgG2a antibody against rhesus red blood cells, unconjugated.

  • Erythroid cells
  • Red blood cells

The mouse monoclonal antibody T4G6 recognizes mature red blood cells and erythroid precursor cells in rhesus monkey bone marrow. Antibody clone T4G6 has been developed in mice immunized with rhesus monkey (Macaca mulatta) red blood cells. The antigen to which clone T4G6 binds has not been identified. The reactivity with red blood cells from other monkey species has not been determined. Clone T4G6 does not recognize human red blood cells.

Type:
Antigen: Red Blood Cell
Clonality: Monoclonal
Clone: T4G6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Rhesus monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité