Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EPO Mouse Monoclonal Antibody [clone: 26G9C10]

Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC01350EA 881 EUR InStock
STMC01350
Anti-EPO Mouse Monoclonal Antibody [clone: 26G9C10]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody to human erythropoietin.

Erythropoietin (EPO) is the major regulator of red blood cell production and is produced in the kidney in response to hypoxia. This antibody can be used for immunoassay and immunoaffinity isolation of human EPO and for neutralizing human EPO.

Type:
Antigen: EPO
Clonality: Monoclonal
Clone: 26G9C10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgE kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité