Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Perforin Mouse Monoclonal Antibody [clone: deltaG9] (Biotin)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC100-1458EA 699 EUR InStock
STMC100-1458
Anti-Perforin Mouse Monoclonal Antibody [clone: deltaG9] (Biotin)
Anticorps
Mouse monoclonal antibody against human perforin, biotin-conjugated.

  • Nk cells
  • T cells CD8

This mouse monoclonal antibody (clone deltaG9) reacts with human perforin. Perforin is an ~70 kDa protein consisting of four domains: the N- and C-termini, which are related to its function, and two central domains that share similarities to complement proteins C6 - C9. Perforin is involved in the perforin/granzyme apoptosis pathway and is produced by natural killer and cytotoxic T cells. Upon contact with a target cell, perforin monomers are released and aggregate to form pores in the membrane of the target cell, disrupting its membrane integrity. This allows granzyme B to enter the target cell and initiate apoptosis of virally infected and transformed cells.

Type:
Antigen: Perforin
Clonality: Monoclonal
Clone: deltaG9
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité