Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLRG1 Hamster Monoclonal Antibody [clone: 2F1] (APC)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC100-1632EA 224 EUR InStock
STMC100-1632
Anti-KLRG1 Hamster Monoclonal Antibody [clone: 2F1] (APC)
Anticorps
Hamster (Syrian) monoclonal antibody against mouse KLRG1, APC-conjugated.

  • Nk cells
  • T cells CD8

This monoclonal antibody (clone 2F1) reacts with the mouse killer cell lectin-like receptor G1 (KLRG1), a 30 to 38 kDa homodimer receptor and a member of the lectin-like type 2 transmembrane receptor family of proteins. This receptor is expressed by activated, mature natural killer (NK) cells and by effector and memory T cells. KLRG1 expression has been associated with reduced proliferative capacity of activated T lymphocytes or reduced effector functions of activated NK cells. It has also been noted that cell surface expression of KLRG1 is upregulated by expression of the major histocompatibility (MHC) class I molecules, and this can be mediated by interactions with class I-specific Ly49 inhibitory receptors. The expression of mouse KLRG1, using 2F1 antibody clone, has not been detected on the surface of mouse mast cell lines, bone marrow-derived mast cells, or peritoneal mast cells. Use this recombinant monoclonal antibody in applications requiring detection of KLRG1, such as flow cytometry (FC).

Type:
Antigen: KLRG1
Clonality: Monoclonal
Clone: 2F1
Conjugation: APC
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité