Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD11c Hamster Monoclonal Antibody [clone: N418] (Pacific Blue™)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
60002PB.1 60002PB
STMC60002PB.1EA 140 EUR InStock
STMC60002PB.1 STMC60002PB
Anti-CD11c Hamster Monoclonal Antibody [clone: N418] (Pacific Blue™)
Anticorps
Hamster (Armenian) monoclonal IgG antibody against mouse CD11c, Pacific Blue™-conjugated.

  • Dendritic cells

The N418 antibody reacts with CD11c (αX integrin), a 150 kDa type 1 transmembrane glycoprotein that associates non-covalently with CD18 (β2 integrin) to form a heterodimeric cell surface adhesion receptor. Through its interaction with ligands such as iC3b, fibrinogen, and CD54, the CD11c/CD18 receptor is involved in several immune response processes, including cell migration, stimulation of cytokine production by monocytes and macrophages, T cell proliferation, leukocyte recruitment, and phagocytosis. In mice, CD11c is expressed on dendritic cells, macrophages, monocytes, granulocytes, NK cells, and a subset of T cells. This antibody clone has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ Mouse CD11c Positive Selection Kit II (Catalog #18780).

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').

Type:
Antigen: CD11c
Clonality: Monoclonal
Clone: N418
Conjugation: Pacific Blue™
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité