Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD25 Mouse Monoclonal Antibody [clone: BC96] (FITC)

Fournisseur: STEMCELL Technologies
60158FI 60158FI.1
STMC60158FIEA 150 EUR InStock
STMC60158FI STMC60158FI.1
Anti-CD25 Mouse Monoclonal Antibody [clone: BC96] (FITC)
Anticorps
Mouse monoclonal IgG1 antibody against human, rhesus, cynomolgus CD25, FITC-conjugated.

  • B cells
  • T cells
  • T cells Regulatory

The BC96 antibody reacts with human CD25, a 55 kDa type I integral transmembrane glycoprotein. CD25 is involved in the activation and proliferation of lymphocytes and can be used in the identification of T cell subsets in viral infections like HIV and HTLV. CD25 is present on activated T and B cells, monocytes, macrophages, and regulatory T cells. Expression of CD25, together with CD4 and FOXP3, is considered a phenotypic signature for regulatory T cells. CD25 has a low affinity for its IL-2 ligand but associates with IL-2 receptor β (CD122) and common γ (CD132) chains to form a high affinity IL-2 receptor.

Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').

Type:
Antigen: CD25
Clonality: Monoclonal
Clone: BC96
Conjugation: FITC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Baboon;Chimpanzee;Cynomolgus monkey;Human;Macaque;Rhesus monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité