L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Discovery® Cyano HPLC Columns
Fournisseur: Merck
59356-U 59586-U 59357-U
59356-UEA 801 EUR InStock
59356-U 59586-U 59357-U
Discovery® Cyano HPLC Columns
Colonnes pour chromatographie
The Discovery® Cyano HPLC Column with lower hydrophobicity than C18 or C8 and unique selectivity.
  • Excellent peak shape
  • Siginifcantly less retention than C18 (typically requires lower % organic mobile phase)
  • High stability with mobile phase
  • Low-bleed for LC-MS separations
  • Impurity: <10 ppm metals
  • Surface coverage: 3,5 µmol/g
Designed to meet the exacting requirements of pharmaceutical analysis and purification. Discovery® columns are also ideal for all application segments requiring reversed phase HPLC.
Informations de commande: Column testMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..