Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STEAP1 CHO Cells Monoclonal Antibody

Fournisseur: Abgent
ABGEAPR10758EA 348 EUR InStock
ABGEAPR10758
Anti-STEAP1 CHO Cells Monoclonal Antibody
Anticorps
Anti-STEAP1 Reference Antibody (vandortuzumAb) on SDS-PAGE under reducing (R) condition. The gel was stained with Coomassie Blue. The purity of the protein is greater than 95%.

  • Cellular location - Endosome membrane {ECO:0000250|UniProtKB:Q9CWR7}; multi-pass membrane protein, cell membrane, multi-pass membrane protein
  • Tissue location - Ubiquitously expressed, highly expressed in prostate tumours

Does not function as a metalloreductase due to the absence of binding sites for the electron-donating substrate NADPH. Promotes Fe(3⁺) reduction when fused to the NADPH-binding domain of STEAP4.

Type: Primary
Antigen: STEAP1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: CHO cells
Isotype: IgG1
Reactivity: Cynomolgus monkey, human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité