Decoquinate
Fournisseur: ACSD
ACSDSB50590.100MGEA 0 EUR InStock
ACSDSB50590.100MG
Decoquinate
Decoquinate
Formule: C₂₄H₃₅NO₅
MW: 417,55 g/mol
Point de fusion: 242,..246 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00673686
Numéro CAS: 18507-89-6
EINECS: 242-389-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité