AzoDye-1 carboxylic acid
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB2400EA 425 EUR InStock
AATB2400
AzoDye-1 carboxylic acid
AzoDye-1 Carboxylic acid
AzoDye-1 Carboxylic Acid is an excellent building block for labeling amino-containing molecules.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité