Halofuginone hydrobromide
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14059280EA 1090 EUR InStock
EHERC14059280
Halofuginone hydrobromide
Halofuginone hydrobromide
Certifications: ISO 17034 certified.
Formule: C₁₆H₁₇BrClN₃O₃·HBr
MW: 495,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00946455
Numéro CAS: 64924-67-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité