L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Nunc™ Universal Tri-coded Tubes
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
374VB1-WP1D 374VR1-WP1D
NUNC374VB1-WP1DEA 1150 EUR InStock
NUNC374VB1-WP1D NUNC374VR1-WP1D
Nunc™ Universal Tri-coded Tubes
Fioles
Nunc™ Universal Tri-coded Tubes to improve the efficiency and throughput of your sample storage workflow.
  • Tri-coded tubes come sterile and offered in both racked and bulk formats
  • The 2D screwtop tubes meet a range of manual and automated long term storage needs
  • It can be used in combination with Thermo Scientific barcode readers, arrayers and capping equipment
Tubes are molded from medical grade resins and feature a permanent, high contrast 2D, 1D linear and human readable barcode.
New Product
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Capacité Matière Stérile Emballage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Externally-threaded universal tube, cylindrical, graduated 1,8 ml Plastique + Bulk, Case of 480, 10 bags of 48 tubes 480 NUNC374VB1-WP1D
Low Manufacturing Impact
New Product
Externally-threaded universal tube, cylindrical, graduated 1.8 ml Plastique + Rack, Case of 480, 10 bags of 48 tubes 480 NUNC374VR1-WP1D
Low Manufacturing Impact
New Product
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité