L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Twister® Automatic Film Coverslipper
Fournisseur: MEDITE
03-5000-01 03-5010-00
MEDT03-5000-01EA 32430 EUR InStock
MEDT03-5000-01 MEDT03-5010-00
Twister® Automatic Film Coverslipper
Colleuses de lamelles
The Twister® is an automated film coverslipper.
The Twister® permits the use of slide staining holders with a 20 or 30 piece capacity. A total of 1200 preparations can be covered per hour. Empty holders, and holders loaded with finished slides are automatically detected and passed down in the output.
The required amount of Xylene can be individually regulated by an adjusting screw. Furthermore, a bottle ensures that excess Xylene can be safely collected and disposed of. The Twister® has an integrated charcoal filter, which prevents the emission of toxic fumes to protect the user. TheMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité